3,5-Dibromanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR42208-25G OR42208-5G OR42208-1G
APOSOR42208-25GEA 985 DKK
APOSOR42208-25G APOSOR42208-5G APOSOR42208-1G
3,5-Dibromanisol
3,5-Dibromanisol
Formel: C₇H₆Br₂O
Kogepunkt: 124 °C/9,75mmHg
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258848
CAS-nummer: 74137-36-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III