5-Chlorquinolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42188-1G OR42188-25G OR42188-5G
APOSOR42188-1GEA 545 DKK
APOSOR42188-1G APOSOR42188-25G APOSOR42188-5G
5-Chlorquinolin
5-Chlorquinolin
Formel: C₉H₆ClN
Smeltepunkt: 28…32 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00239413
CAS-nummer: 635-27-8