4-Bromo-7-azaindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-7-azaindole, 4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR42186-1G OR42186-25G OR42186-5G
APOSOR42186-1GEA 164 DKK
APOSOR42186-1G APOSOR42186-25G APOSOR42186-5G
4-Bromo-7-azaindole
4-Bromo-7-azaindole
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197.04 g/mol
Smeltepunkt: 176…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08272233
CAS-nummer: 348640-06-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III