(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
OR42180-100G OR42180-25G
APOSOR42180-100GEA 1750 DKK
APOSOR42180-100G APOSOR42180-25G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
Molekylvægt: 74.08 g/mol
Kogepunkt: 66…67 °C/19mmHg
Massefylde: 1.116 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00074874
CAS-nummer: 60456-23-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III