3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR4218-10G
OR4218-1G
OR4218-5G
APOSOR4218-10GEA
7860
DKK
APOSOR4218-10G
APOSOR4218-1G
APOSOR4218-5G
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BClNO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07363767 CAS-nummer: 850589-40-1 |