3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR42178-1G
OR42178-250MG
APOSOR42178-1GEA
1810
DKK
APOSOR42178-1G
APOSOR42178-250MG
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-4-methylpyridazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Smeltepunkt: 46…47 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08460979 CAS-nummer: 68206-04-2 |