(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR42160-500ML OR42160-1L OR42160-5X1L
APOSOR42160-500MLEA 339 DKK
APOSOR42160-500ML APOSOR42160-1L APOSOR42160-5X1L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99%
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 78…82 °C
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005367
CAS-nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN nummer: 2536
ADR: 3,II