3-Amino-4-methoxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42156-1G OR42156-250MG
APOSOR42156-1GEA 186 DKK
APOSOR42156-1G APOSOR42156-250MG
3-Amino-4-methoxypyridine 95%
3-Amino-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07374959
CAS-nummer: 33631-09-3