(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42155-1G OR42155-5G
APOSOR42155-1GEA 162 DKK
APOSOR42155-1G APOSOR42155-5G
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formel: C₉H₁₆INO₄
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00216579
CAS-nummer: 93267-04-0