3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42139-100G OR42139-25G
APOSOR42139-100GEA 1490 DKK
APOSOR42139-100G APOSOR42139-25G
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 57…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368887
CAS-nummer: 884495-39-0