5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42134-1G OR42134-5G
APOSOR42134-1GEA 164 DKK
APOSOR42134-1G APOSOR42134-5G
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095087
CAS-nummer: 38186-82-2