4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42128-25G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 644 DKK
APOSOR42128-25G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Kogepunkt: 281 °C
Smeltepunkt: 144…145 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11040194
CAS-nummer: 78137-76-5