2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4212-1G OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA 164 DKK
APOSOR4212-1G APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molekylvægt: 187.2 g/mol
Smeltepunkt: 245…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00093919
CAS-nummer: 634-38-8