2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR4212-1G
OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA
164
DKK
APOSOR4212-1G
APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Smeltepunkt: 245…247 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00093919 CAS-nummer: 634-38-8 |