6-Bromo-3-isoquinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42117-1G OR42117-500MG
APOSOR42117-1GEA 218 DKK
APOSOR42117-1G APOSOR42117-500MG
6-Bromo-3-isoquinolinol
6-Bromo-3-isoquinolinol
Formel: C₉H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11110423
CAS-nummer: 1031927-91-9