4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR42112-100G OR42112-500G
APOSOR42112-100GEA 0 DKK
APOSOR42112-100G APOSOR42112-500G
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 41…45 °C
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00090472
CAS-nummer: 1780-26-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III