2-Indanylacetic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 976 DKK
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Smeltepunkt: 91…93 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082653
CAS-nummer: 37868-26-1