4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR42061-1G OR42061-5G
APOSOR42061-1GEA 1530 DKK
APOSOR42061-1G APOSOR42061-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₁₆H₁₆O₄
Smeltepunkt: 100…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00185562
CAS-nummer: 29973-91-9