9-Bromo-9-phenylfluorene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 327 DKK
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formel: C₁₉H₁₃Br
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075522
CAS-nummer: 55135-66-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II