(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR4201-5G
OR4201-10G
APOSOR4201-5GEA
349
DKK
APOSOR4201-5G
APOSOR4201-10G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Smeltepunkt: 55…57 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368365 CAS-nummer: 85977-52-2 |