Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite, Bis(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphine, Bis(2-cyanoethoxy)-N,N-diisopropylaminophosphine
OR4200T-1G OR4200T-5G
APOSOR4200T-1GEA 218 DKK
APOSOR4200T-1G APOSOR4200T-5G
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite
A useful phosphorylating reagent.
Formel: C₁₂H₂₂N₃O₂P
Molekylvægt: 271.301 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00797597
CAS-nummer: 102690-88-0
UN nummer: 3278
ADR: 6.1 III