Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42009-100G OR42009-25G OR42009-5G
APOSOR42009-100GEA 6370 DKK
APOSOR42009-100G APOSOR42009-25G APOSOR42009-5G
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Kogepunkt: 265…272 °C
Massefylde: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656775
CAS-nummer: 610791-05-4