2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42003-1G OR42003-250MG
APOSOR42003-1GEA 2210 DKK
APOSOR42003-1G APOSOR42003-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol
Formel: C₈H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09029838
CAS-nummer: 40492-52-2