Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-methylnicotinate
OR42000-1G OR42000-5G
APOSOR42000-1GEA 164 DKK
APOSOR42000-1G APOSOR42000-5G
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Ethyl-2-methylnicotinate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kogepunkt: 126…127 °C/24mmHg
Massefylde: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006336
CAS-nummer: 1721-26-2