5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR4200-100G OR4200-25G OR4200-500G
APOSOR4200-100GEA 426 DKK
APOSOR4200-100G APOSOR4200-25G APOSOR4200-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₅BrO₂
Molekylvægt: 201.02 g/mol
Kogepunkt: 85…86 °C/1mmHg
Massefylde: 1.669 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005821
CAS-nummer: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5