4-Phenylpiperidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4179-10G OR4179-5G OR4179-1G
APOSOR4179-10GEA 502 DKK
APOSOR4179-10G APOSOR4179-5G APOSOR4179-1G
4-Phenylpiperidin 97%
4-Phenylpiperidin
Formel: C₁₁H₁₅N
Kogepunkt: 255…257 °C/727mmHg
Smeltepunkt: 61…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006002
CAS-nummer: 771-99-3
EINECS: 212-243-1