1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine

OR4165-1G OR4165-5G OR4165-250MG
APOSOR4165-1GEA 426 DKK
APOSOR4165-1G APOSOR4165-5G APOSOR4165-250MG
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Formel: C₁₀H₂₁N₃
Kogepunkt: 112 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 29…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075186
CAS-nummer: 23995-88-2
UN nummer: 3259
ADR: 8,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR