1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
OR4165-1G
OR4165-5G
OR4165-250MG
APOSOR4165-1GEA
426
DKK
APOSOR4165-1G
APOSOR4165-5G
APOSOR4165-250MG
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Formel:
C₁₀H₂₁N₃ Kogepunkt: 112 °C/2mmHg Smeltepunkt: 29…32 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01075186 CAS-nummer: 23995-88-2 UN nummer: 3259 ADR: 8,II |