1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
OR4153-10G OR4153-250G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 610 DKK
APOSOR4153-10G APOSOR4153-250G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Molekylvægt: 178.23 g/mol
Kogepunkt: 318
Smeltepunkt: 125…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190246
CAS-nummer: 1011-17-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III