2-Aminophenyl phenyl sulphide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Aminodiphenyl Sulphide, 2-(Phenylthio)aniline
OR4141-25G OR4141-100G OR4141-500G
APOSOR4141-25GEA 480 DKK
APOSOR4141-25G APOSOR4141-100G APOSOR4141-500G
2-Aminophenyl phenyl sulphide
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Formel: C₁₂H₁₁NS
Smeltepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00190139
CAS-nummer: 1134-94-7
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III