4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4129-1G OR4129-5G
APOSOR4129-1GEA 933 DKK
APOSOR4129-1G APOSOR4129-5G
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
4-(2-Cyanophenyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 48…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313390
CAS-nummer: 204078-32-0