1,3,5-Tribrombenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4123-100G OR4123-25G OR4123-500G
APOSOR4123-100GEA 317 DKK
APOSOR4123-100G APOSOR4123-25G APOSOR4123-500G
1,3,5-Tribrombenzen
1,3,5-Tribrombenzen
Formel: C₆H₃Br₃
Kogepunkt: 271 °C
Smeltepunkt: 117…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000080
CAS-nummer: 626-39-1
EINECS: 210-947-3