2,5-Dibromophenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR41182-1G OR41182-25G OR41182-5G
APOSOR41182-1GEA 164 DKK
APOSOR41182-1G APOSOR41182-25G APOSOR41182-5G
2,5-Dibromophenylacetic acid
2,5-Dibromophenylacetic acid
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664691
CAS-nummer: 203314-28-7