5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR41181-1G OR41181-5G
APOSOR41181-1GEA 164 DKK
APOSOR41181-1G APOSOR41181-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₇H₇BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659504
CAS-nummer: 884495-14-1