5-Aminopyridin-3-ol 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR41178-1G OR41178-5G
APOSOR41178-1GEA 1360 DKK
APOSOR41178-1G APOSOR41178-5G
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
5-Aminopyridin-3-ol
Formel: C₅H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114213
CAS-nummer: 3543-01-9