6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 1400 DKK
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formel: C₅H₂ClN₃
Smeltepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09607731
CAS-nummer: 939986-65-9