1,3-Dioxan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 1210 DKK
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-one
1,3-Dioxan-2-one
Formel: C₄H₆O₃
Kogepunkt: 135 °C/3,75mmHg
Smeltepunkt: 48 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010440
CAS-nummer: 2453-03-4