4-Phenyl-2-pyrrolidone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR41147-1G OR41147-5G
APOSOR41147-1GEA 183 DKK
APOSOR41147-1G APOSOR41147-5G
4-Phenyl-2-pyrrolidone 95%
4-Phenyl-2-pyrrolidone
Formel: C₁₀H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01687226
CAS-nummer: 1198-97-6