1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR41125-25G OR41125-5G OR41125-100G
APOSOR41125-25GEA 414 DKK
APOSOR41125-25G APOSOR41125-5G APOSOR41125-100G
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Formel: C₁₀H₁₈INO₂
Smeltepunkt: 47…49 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115041
CAS-nummer: 301673-14-3