Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
OR41100-10G OR41100-25G OR41100-5G
APOSOR41100-10GEA 632 DKK
APOSOR41100-10G APOSOR41100-25G APOSOR41100-5G
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂
Smeltepunkt: 85…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00967074
CAS-nummer: 2703-17-5