N-Benzyl-2-chloroacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4110-1G OR4110-5G
APOSOR4110-1GEA 436 DKK
APOSOR4110-1G APOSOR4110-5G
N-Benzyl-2-chloroacetamide
N-Benzyl-2-chloroacetamide
Formel: C₉H₁₀ClNO
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084929
CAS-nummer: 2564-06-9