5-Brom-o-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
OR41052-25G OR41052-5G
APOSOR41052-25GEA 898 DKK
APOSOR41052-25G APOSOR41052-5G
5-Brom-o-anisidin 98%
5-Brom-o-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
Molekylvægt: 202.05 g/mol
Smeltepunkt: 94…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037882
CAS-nummer: 6358-77-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III