Methyl-3-nitrosalicylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR41007-25G OR41007-5G OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA 818 DKK
APOSOR41007-25G APOSOR41007-5G APOSOR41007-1G
Methyl-3-nitrosalicylate
Methyl-3-nitrosalicylate
Formel: C₈H₇NO₅
Smeltepunkt: 127…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272263
CAS-nummer: 22621-41-6