2-Acetamido-5-aminopyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4098-25G OR4098-5G
APOSOR4098-25GEA 3210 DKK
APOSOR4098-25G APOSOR4098-5G
2-Acetamido-5-aminopyridin 98%
2-Acetamido-5-aminopyridin
Formel: C₇H₉N₃O
Smeltepunkt: 154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160311
CAS-nummer: 29958-14-3