2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR4078-1G OR4078-250MG
APOSOR4078-1GEA 644 DKK
APOSOR4078-1G APOSOR4078-250MG
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₉N₃O₂
Molekylvægt: 191.19 g/mol
Smeltepunkt: 245…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067901
CAS-nummer: 175201-51-1