1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40776-1G OR40776-5G
APOSOR40776-1GEA 436 DKK
APOSOR40776-1G APOSOR40776-5G
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318704
CAS-nummer: 41034-52-0