3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
OR40760-1G OR40760-5G OR40760-10G
APOSOR40760-1GEA 0 DKK
APOSOR40760-1G APOSOR40760-5G APOSOR40760-10G
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04113612
CAS-nummer: 59025-37-5