1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40739-1G OR40739-5G OR40739-25G
APOSOR40739-1GEA 197 DKK
APOSOR40739-1G APOSOR40739-5G APOSOR40739-25G
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Formel: C₄H₇ClN₂
Smeltepunkt: 214…220 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114063
CAS-nummer: 127946-77-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III