(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40723-1G OR40723-5G
APOSOR40723-1GEA 295 DKK
APOSOR40723-1G APOSOR40723-5G
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid
Formel: C₉H₁₀BNO₃
Smeltepunkt: 148 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09025755
CAS-nummer: 99349-68-5