α,4-Dichlor-α-phenyltoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
OR40704-100G OR40704-1KG OR40704-500G
APOSOR40704-100GEA 436 DKK
APOSOR40704-100G APOSOR40704-1KG APOSOR40704-500G
α,4-Dichlor-α-phenyltoluen
α,4-Dichlor-α-phenyltoluen
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂
Kogepunkt: 159…160 °C/2mmHg
Massefylde: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000856
CAS-nummer: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II